Läs mer
Sodium trifluoromethanesulfonate
Produktkod. 11307977
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307977 2 g 2g
11397967 10 g 10g
11387967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020837.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Katalyserar aza Diels-Alder-reaktionen av Danishefskys dien med iminer i vatten under neutrala förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2926-30-9
Molekylformel CF3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 172.053
MDL-nummer MFCD00061607
InChI-nyckel XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
PubChem CID 23676748
IUPAC-namn natrium;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 253°C to 255°C
Färg Vitt
Odör Odorless
Linjär formel CF3SO3Na
Kvantitet 2 g
Beilstein 3728797
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (1000g/L).
Formel vikt 172.06
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.