Läs mer
Natriumtrimetafosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319379
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319379 1 kg 1kg
11329379 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089063.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7785-84-4 | Na3O9P3 | 305.882 g/mol
Natriumtrimetafosfat används som tvärbindningsmedel i den tvärbundna amylasresistenta stärkelsen. Det fungerar som en mellanprodukt i livsmedelsindustrin. Vidare fungerar det som korrosionsinhibitorer, anti-skalningsmedel, fyllmedel, efterbehandlingsmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-84-4
Molekylformel Na3O9P3
Molekylvikt (g/mol) 305.882
MDL-nummer MFCD00867826
InChI-nyckel UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium trimetaphosphate, trisodium trimetaphosphate, trisodium metaphosphate, cyclic sodium trimetaphosphate, unii-3ih6169rl0, sodium phosphate napo3 3, sodium trimetaphosphate usan, metaphosphoric acid, trisodium salt, sodium metaphosphate na3 p3o9, trisodium trimetaphosphate na3p3o9
PubChem CID 24579
IUPAC-namn trinatrium;2,4,6-trioxido-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatrifosfinan 2,4,6-trioxid
LEDER [O-]P1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trimetaphosphate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 305.89
Densitet 2.49
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.