Läs mer
Sodium Trimetaphosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Trimetaphosphate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3 |
| Formel vikt | 305.8448 |