Läs mer
Natriumtrimetylacetathydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Trimethylacetate Hydrate |
| CAS | 143174-36-1 |
| Molekylformel | C5H11NaO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1 |
| LEDER | O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; 2,2-dimetylpropanoat; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.13 |
| Formel vikt | 142.0606 |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?