Läs mer
Natriumtrimetylacetathydrat, TRC
Produktkod. 30427535
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427535 10 g
1 options
Produktkod. 30427535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS65504310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Molekylformel C5H11NaO3
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
LEDER O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2,2-dimetylpropanoat; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 142.13
Formel vikt 142.0606