Läs mer
Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10406060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10406060 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
10493979 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428831000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18027-10-6 , 109-99-9
Molekylformel C3H9NaOSi
Molekylvikt (g/mol) 112.18
MDL-nummer MFCD00013926
InChI-nyckel HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium trimethylsilanolate, silanol, trimethyl-, sodium salt, trimethylsilanol sodium salt, silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, silanol,1,1,1-trimethyl-, sodium salt 1:1, naotms, sodiooxytrimethylsilane, naosi me 3, trimethylsilyloxy sodium, sodium trimethylsilanolat
PubChem CID 23672319
IUPAC-namn sodium;trimethyl(oxido)silane
LEDER C[Si](C)(C)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium trimethylsilanolate
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −17°C
Formel vikt 112.18
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium trimethylsilanolate, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.