Läs mer
Sodium Triphosphate Pentabasic, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 15646880 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15646880 500 g Poly bottle 500g
15636880 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646880 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 72061500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7758-29-4
Molekylformel Na5O10P3
Molekylvikt (g/mol) 367.86
MDL-nummer MFCD00003514
InChI-nyckel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-namn pentasodium;[oxido(phosphonatooxy)phosphoryl] phosphate
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium triphosphate pentabasic
Smältpunkt 622°C
Färg White
pH 9.5 to 10.3
Fysisk form Granules
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na5P3O10
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 367.86g/mol
Procent renhet ≥98.0% (T)
Förpackning Poly bottle