Läs mer
Sodium Tripolyphosphate, 85%, Technical grade, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Tripolyphosphate |
| Smältpunkt | 622°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | Na5P3O10 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 367.86g/mol |
| Procent renhet | 85% |
| Kvalitet | Technical |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |