Läs mer
Natriumtripolyfosfat, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10229243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229243 500 g Plastflaska 500g
10176813 25 g Plastflaska 25g
10053443 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229243 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393965000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-29-4
Molekylformel Na5O10P3
Molekylvikt (g/mol) 367.85
MDL-nummer MFCD00003514
InChI-nyckel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-namn pentanatrium;[oxido(fosfonatooxi)fosforyl]fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tripolyphosphate
Smältpunkt 622.0°C
Färg Vitt
pH 9.8 to 10.2 (1% soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na5P3O10
Merck Index 15, 8824
Löslighetsinformation Solubility in water: 145g/L (20°C)
Formel vikt 367.85
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.