Läs mer
Natriumtripolyfosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376778
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376778 2 kg 2kg
11366778 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013440.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-29-4 | Na5O10P3 | 367.86 g/mol
Natriumtripolyfosfat används i vattenavhärdning, kraftig tygtvätt, automatisk disk, rengöring av borrvätska och flytande fodertillskott för nötkreatur. Det används också som ett peptiseringsmedel, emulgeringsmedel, dispergeringsmedel och som stabilisator i väteperoxidlösning. Det fungerar som ett konserveringsmedel för skaldjur, kött, fjäderfä och djurfoder. Den finner tillämpning som ett polyanjontvärbindare i polysackaridbaserad läkemedelstillförsel. Vidare används det som tätningsmedel för läckande gårdsdammar och ett kalcium- och magnesiumkelatmedel. Utöver detta används den i keramik, lädergarvning, flamskyddsmedel, pappersmassa, pappersbeläggning, textilbearbetning, malmflotation, antikorrosionspigment och gummiproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-29-4
Molekylformel Na5O10P3
Molekylvikt (g/mol) 367.86
MDL-nummer MFCD00003514
InChI-nyckel HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Synonym sodium tripolyphosphate, sodium triphosphate, pentasodium triphosphate, stpp, thermphos, armofos, polygon, tripoly, rhodiaphos lv, thermphos n
PubChem CID 24455
IUPAC-namn pentanatrium;[oxido(fosfonatooxi)fosforyl]fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tripolyphosphate
Smältpunkt 622°C
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2 kg
Merck Index 14,8697
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in methanol; Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formel vikt 367.91
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.