Läs mer
Natriumwolframatdihydrat, 98-102 %, extra rent, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10579390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10579390 100 g Pulverburk av plast 100g
1 options
Produktkod. 10579390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7320/48
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 10213-10-2
Färg Vitt
pH 8 till 9
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel H4Na2O6W
MDL-nummer 149190
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
InChI-nyckel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)volfram;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 329.846
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Formel vikt 329,85 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.