Läs mer
Natriumtungstatdihydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10117423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117423 5 g Glasflaska 5g
10144740 100 g Glasflaska 100g
10792821 500 g Glasflaska 500g
13468458 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10117423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207620050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10213-10-2 | Na2O4W·2H2O | 329,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Oxidationsreagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-10-2
Molekylformel Na2O4W·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 329.85
MDL-nummer MFCD00149190
InChI-nyckel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)volfram;dihydrat
LEDER O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tungstate dihydrate
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina flingor eller pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99% min
Densitet 4.18
Linjär formel Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15,8826
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 730 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol och syror
Formel vikt 329.85
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium tungstate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tungstate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.