Läs mer
Natriumtungstatdihydrat, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15612200
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15612200 500 g 500g
15622200 5 g 5g
15602200 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15612200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 223336500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 SEK
    3459.58 SEK / 500g
    Save 3730.42 SEK
    51% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-10-2
Molekylformel H4Na2O6W
Molekylvikt (g/mol) 329.846
MDL-nummer MFCD00149190
InChI-nyckel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)volfram;dihydrat
LEDER O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tungstate Dihydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2WO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 329,85 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens