Läs mer
Natriumtungstatdihydrat, purum, Solstice
Produktkod. 15621420 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621420 6 x 500 g Paket med 6
15601420 100 g 100g
15611420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15621420 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 143046X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14020.00 SEK
    13644.84 SEK / Paket med 6
    Save 375.16 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-10-2
Molekylformel H4Na2O6W
Molekylvikt (g/mol) 329.846
MDL-nummer MFCD00149190
InChI-nyckel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)volfram;dihydrat
LEDER O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tungstate Dihydrate
Kvantitet 6 x 500 g
Linjär formel Na2WO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 329.85
Procent renhet ≥99%
Kvalitet purum