Läs mer
Sodium Tungstate Dihydrate, Supelco™
Produktkod. 15897510
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897510 25 kg 25kg
15887510 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897510 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1066729025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-10-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tungstate Dihydrate
Smältpunkt 100°C (Elimination of water of crystallisation)
Kvantitet 25 kg
MDL-nummer MFCD00149190
Synonym Sodium tungstate dihydrate, Sodium tungstate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 329.85
Kvalitet Research
Densitet 3.23 g/cm3 at 20°C