Läs mer
Natriumtungstatdihydrat, TRC
Produktkod. 30418740
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30418740 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30418740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6738002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tungstate Dihydrate
CAS 10213-10-2
Kvantitet 2.5 g
Molekylformel Na2WO4.2H2O
Synonym Tungstic Acid Disodium Salt Dihydrate, Disodium Tungstate Dihydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; dioxid(dioxo)volfram; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 329.85
Formel vikt 329.9313