Läs mer
Natriumvolframoxiddihydrat, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397948
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397948 100 g 100g
11387948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036489.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10213-10-2 | H4Na2O6W | 329.846 g/mol
Inom organisk kemi används natriumvolframat som katalysator för epoxidation av alkener och oxidation av alkoholer till aldehyder eller ketoner. Används för att undersöka serumproteinet, serumproteinfritt filtrat. Används som alkaloidutfällningsmedel. Används vid tillverkning av metallvolfram, volfram och volframoxid. Vattentätt och brandsäkert tyg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-10-2
Molekylformel H4Na2O6W
Molekylvikt (g/mol) 329.846
MDL-nummer MFCD00149190
InChI-nyckel WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)volfram;dihydrat
LEDER O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium tungsten oxide dihydrate
Smältpunkt 100°C (in -2H2O)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8698
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 329.86 (293.83 Anhydrous)
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 3.250 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.