Läs mer
Natriumvalproat, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474361 10 g 10g
11484361 25 g 25g
11494361 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215206410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.17 SEK
    876.32 SEK / 10g
    Save 80.85 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 1069-66-5
Molekylformel C8H15NaO2
Molekylvikt (g/mol) 166.196
InChI-nyckel AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC-namn natrium;2-propylpentanoat
LEDER CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium valproate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 0.999
Formel vikt 166.2
Procent renhet 100.6%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Valproate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Valproate