Läs mer
Natriumvalproat, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494361 100 g 100g
11474361 10 g 10g
11484361 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215206480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4895.00 SEK
    4662.04 SEK / 100g
    Save 232.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 1069-66-5 | Formula: C8H15NaO2 | Weight: 166.196 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 1069-66-5
Molekylformel C8H15NaO2
Molekylvikt (g/mol) 166.196
InChI-nyckel AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
PubChem CID 16760703
ChEBI CHEBI:9925
IUPAC-namn natrium;2-propylpentanoat
LEDER CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium valproate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.999
Formel vikt 166.2