Läs mer
Natriumvalproat, Mikromol™
Produktkod. 18033740
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18033740 250 mg
1 options
Produktkod. 18033740 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.110250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumvalproat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Valproate
CAS 1069-66-5
Analyt- eller komponentnamn Sodium Valproate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H15 O2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium a,a-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium, Sodium a,a-dipropylacetate
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 2-propylpentanoat
Molekylvikt (g/mol) 166.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166,097 g/mol