Läs mer
Natriumvalproat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Valproate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 166.097 |
| Procent renhet | >95% |