missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Valproate, TRC

Produktkod. 30041368
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041368 1 g
30135032 25 g
30138668 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6745001G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1069-66-5
Kemiskt namn eller material Sodium Valproate
Formel vikt 166.097
InChI formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
IUPAC-namn sodium;2-propylpentanoate
Molekylformel C8 H15 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 166.19
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER [Na+].CCCC(CCC)C(=O)[O-]
Synonym Sodium Valproate, 2-Propylpentanoic acid sodium salt (1:1), 2-Propylvaleric acid sodium salt, Acediprol, Convulex, Depacon, Depakene, Depakene R, Depakene syrup 8, Depakin, Depakine chronosphere, Dipropylacetate sodium, Epilim, KW 6066N, Orfiril, Selenica R, Sodium α,α-dipropylacetate, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium 2-propylvalerate, Sodium bispropylacetate, Sodium dipropylacetate, Sodium valproate, Valerin, Valproate sodium
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.