Läs mer
Natriumvinylsulfonat, monomer, 25% soln, MP Biomedicals
Produktkod. 11488705 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488705 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11488705 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522460880
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Vinyl Sulfonate
CAS 1184-84-5
Molekylformel C2H3NaO3S
MDL-nummer MFCD09743544
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
IUPAC-namn natriumetensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 130.09
Formel vikt 130.109