Läs mer
Natriumvinylsulfonat, teknik ca 25 % aq. soln.
Beskrivning
Natriumvinylsulfonat är ett användbart reagens (monomer) för bildning av poly(anjoniska) polymerer och sampolymerer. Det används som ett grundläggande vitmedel och utjämningsmedel i nickelbad. Det används också som mellanprodukt för organisk syntes, ytaktivt medel, läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumvinylsulfonat är ett användbart reagens (monomer) för bildning av poly(anjoniska) polymerer och sampolymerer. Det används som ett grundläggande vitmedel och utjämningsmedel i nickelbad. Det används också som mellanprodukt för organisk syntes, ytaktivt medel, läkemedelsindustrin.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium vinylsulfonate |
| Densitet | 1.18 |
| Brytningsindex | 1.377 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 130.1 |
| Kvalitet | Teknisk |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | ≈25% aq. soln. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.