Läs mer
Natriumvinylsulfonat, teknik ca 25 % aq. soln.
Produktkod. 11318256
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318256 500 mL 500ml
11308256 100 mL 100ml
11328256 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15356.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3039-83-6 | C2H3NaO3S | 130,09 g/mol
Natriumvinylsulfonat är ett användbart reagens (monomer) för bildning av poly(anjoniska) polymerer och sampolymerer. Det används som ett grundläggande vitmedel och utjämningsmedel i nickelbad. Det används också som mellanprodukt för organisk syntes, ytaktivt medel, läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumvinylsulfonat är ett användbart reagens (monomer) för bildning av poly(anjoniska) polymerer och sampolymerer. Det används som ett grundläggande vitmedel och utjämningsmedel i nickelbad. Det används också som mellanprodukt för organisk syntes, ytaktivt medel, läkemedelsindustrin.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3039-83-6
Molekylformel C2H3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 130.09
MDL-nummer MFCD00007520
InChI-nyckel BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethenesulfonate, sodium vinylsulfonate, ethenesulfonic acid, sodium salt, sodium ethylenesulfonate, sodium vinyl sulfonate, sodium ethylenesulphonate, sodium apolate, unii-f7k3l38z7b, sodium ethenesulfonate in h2o, lyapolate sodium usan
PubChem CID 3270262
IUPAC-namn natrium;etensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium vinylsulfonate
Densitet 1.18
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 500 mL
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 130.1
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈25% aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.