Läs mer
Notrax Sof-Tred™ Mikrocellulärt vinylskum med stenmönster, svart
Produktkod. 17702088
Change view
Längd (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17702088 91 cm 60 cm
17742088 150 cm 91 cm
17782068 1830 cm 60 cm
17722078 1830 cm 91 cm
17762078 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17702088 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 411S0323BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Sof-Tred™ Grundläggande arbetskomfort härledd från 9,4 mm tjock arbetsplattform som består av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar.
  • Pebble mönster ger icke-riktad dragkraft och är lätt att rengöra
  • Grundläggande arbetskomfort härledd från 94 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar
  • Alla fyra sidor är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm