Läs mer
Sofalcone, MedChemExpress
Produktkod. 16491148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491148 5 g -
16482379 1 g -
16482306 500 mg 500mg
16458866 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofalcone
CAS 64506-49-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H30O6
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)COC1=CC(OC/C=C(C)/C)=CC=C1C(/C=C/C2=CC=C(OC/C=C(C)/C)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 450.52
Formel vikt 450.52
Procent renhet 99.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation