Läs mer
Sofiniclin, MedChemExpress
Beskrivning
Sofiniclin (ABT 894), an agonist of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), is used as a potential non-stimulant research for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sofiniclin |
| CAS | 799279-80-4 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11Cl2N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ABT 894 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (146.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C=C(N2C[C@]3([H])CN[C@]3([H])C2)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.12 |
| Visa mer |