Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sofosbuvir, 98 %
Produktkod. 15811032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15811032 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15811032 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461932500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1190307-88-0 | C22H29FN3O9P | 529.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor SOFOSBUVIR
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Molekylformel C22H29FN3O9P
MDL-nummer MFCD18782704,MFCD26523124
Kvantitet 250 mg
InChI-nyckel TTZHDVOVKQGIBA-OZMUOUHISA-N
LEDER CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(OC[C@H]1O[C@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn propan-2-yl (2S)-2-[({[(2R,3R,4R,5S)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxi-4-metyloxolan-2-yl]metoxi}(fenoxi)fosforyl)amino]
Molekylvikt (g/mol) 529.46
Formel vikt 529.45
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sofosbuvir
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sofosbuvir
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.