Läs mer
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Beskrivning
Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sofosbuvir-d6 |
| CAS | 1868135-06-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C22H23D6FN3O9P |
| Färg | White |
| Synonym | PSI-7977-d6 GS-7977-d6 |
| LEDER | O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.49 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |