Läs mer
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Produktkod. p-200098967
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Produktkod. 16458877
Brand: Medchem Express HY15005S1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir-d6
CAS 1868135-06-1
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C22H23D6FN3O9P
Färg White
Synonym PSI-7977-d6 GS-7977-d6
LEDER O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 535.49
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 535.49
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.