Läs mer
Sofosbuvir impurity C, MedChemExpress
Produktkod. 16428877
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16428877 5 mg -
16421469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16428877 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15005B
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity C
CAS 1496552-28-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29FN3O9P
Kvantitet 5 mg
LEDER O=[P@@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 529.45
Formel vikt 529.45
Kvalitet Research
Fysisk form Solid