Läs mer
Sofosbuvir impurity E, MedChemExpress
Beskrivning
Sofosbuvir impurity E is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sofosbuvir impurity E |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29FN3O9P |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.45 |
| Formel vikt | 529.45 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |