Läs mer
Sofosbuvir impurity G, MedChemExpress
Produktkod. 16481238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481238 5 mg
16462459 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0408
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity G
CAS 1337482-15-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29FN3O9P
Kvantitet 5 mg
LEDER O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 529.45
Formel vikt 529.45
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus