Läs mer
Sofosbuvir impurity H, MedChemExpress
Beskrivning
Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sofosbuvir impurity H |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H33FN3O10P |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C=CC(NC3=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 633.56 |
| Formel vikt | 633.56 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Visa mer |