Läs mer
Sofosbuvir impurity I, MedChemExpress
Produktkod. 16482459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482459 1 mg
16401248 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16482459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0512
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sofosbuvir impurity I, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity I, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity I
CAS 2164516-85-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H27FN3O9P
Kvantitet 1 mg
LEDER O=[P@@](N[C@@H](C)C(OCC)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 515.43
Formel vikt 515.43
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus