Läs mer
Sofosbuvir impurity J, MedChemExpress
Produktkod. 16492469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492469 1 mg -
16421258 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI09751mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity J
CAS 1334513-10-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30FN4O8P
Kvantitet 1 mg
LEDER O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N)=NC2=O)O[C@@H]1CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 528.47
Formel vikt 528.47
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus