Läs mer
Sofosbuvir impurity K, MedChemExpress
Produktkod. 16421248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421248 5 mg -
16402469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16421248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0515
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity K
CAS 1496552-51-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29ClN3O9P
Kvantitet 5 mg
LEDER O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](Cl)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 545.91
Formel vikt 545.91
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus