Läs mer
Sofosbuvir impurity M, MedChemExpress
Produktkod. 16462469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16462469 1 mg 1mg
16401258 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0735
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity M, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity M, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir impurity M
CAS 2095551-10-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30N3O10P
Kvantitet 1 mg
LEDER O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 527.46
Formel vikt 527.46
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus