Läs mer
Sofosbuvir, MedChemExpress
Produktkod. 16492407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492407 50 mg -
16456288 10 mg 10mg
16411756 500 mg -
16408877 5 mg -
16401469 1 g -
16496616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16492407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15005
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29FN3O9P
Kvantitet 50 mg
Synonym GS-7977 PSI-7977
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
LEDER O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 529.45
Formel vikt 529.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus