missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sofosbuvir (R)-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sofosbuvir (R)-Phosphate |
| CAS | 1190308-01-0 |
| Molekylformel | C22H29FN3O9P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-Isopropyl 2-(((((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-Dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate, N-[[P(R),2'R]-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FN3O9P/c1-13(2)33-19(29)14(3)25-36(31,35-15-8-6-5-7-9-15)32-12-16-18(28)22(4,23)20(34-16)26-11-10-17(27)24-21(26)30/h5-11,13-14,16,18,20,28H,12H2,1-4H3,(H,25,31)(H,24,27,30)/t14-,16+,18+,20+,22+,36+/m0/s1 |
| LEDER | O=P(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC1=CC=CC=C1)OC[C@H]2[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)O2 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.45 |
| Formel vikt | 529.1625 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?