Läs mer
Diversey™ Soft Care Des E H5 Handdesinfektionsgel
Produktkod. 17986710
Change view
Volym (metrisk):
0,5 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17986710 0,5 l
1 options
Produktkod. 17986710 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101105181
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Soft Care Des E är en alkoholbaserad (71,5 %) handdesinfektionsgel för vattenfri huddesinfektion lämplig för användning inom alla områden, inklusive hälsovård och livsmedelsbearbetningsmiljöer.
  • Handdesinfektionsmedel baserat på etanol, ett desinfektionsmedel som är mycket effektivt mot boende och övergående flora som bakterier (t.ex. MRSA) och jäst
  • Även effektiv mot höljeförsedda virus, såsom influensa och vissa icke-höljeförsedda virus, såsom Norovirus och Adenovirus
  • Innehåller ett mjukgörande medel som hjälper huden att förbli slät och intakt, särskilt i områden där ofta handdesinfektion krävs
  • Parfymfri, eliminerar risken för nedsmutsning av mat och gör den lämplig för applicering i livsmedelsbearbetningsområden
  • Hudkompatibilitet dermatologiskt testad (patch- och TEWL-tester)
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsgel
Färg Klart
Form Gel
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 0,5 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Soft Care Des E H5
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol