Läs mer
Diversey Soft Care Sensitive
Produktkod. 17873105
Change view
Storlek:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Förpackning:
Med pump
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackning
17873105 10 x 0,5 l Med pump
17893105 6 x 1 l -
17853105 2 x 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17873105 Leverantör Diversey Leverantörsnummer 101108206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 SEK
    446.41 SEK / 5 L
    Save 5.59 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Doftfri, färgfri mild handtvätt för känslig hud. Bevisar en utmärkt lösning för områden där frekvent tvätt krävs och friska händer önskas.
  • Biologiskt nedbrytbart och etiskt framställt
  • Hudkompatibilitet testad (Plåstertest)
  • Miljöcertifierad med Svanenmärkt
  • Godkänd av Allergi- och Astmafonden
  • Säker, snabb och effektiv handtvätt hjälper till att minska spridningen av bakterier
  • Effektivt ytaktivt system säkerställer utmärkt borttagning av fett och annan smuts
  • Vätmedel ger jämn applicering och enkel sköljning
  • Minskad hudirritation och större hudkompatibilitet med en pH-balanserad formel
  • Återfuktar händerna med mjukgörande mjukgörande medel, upprätthåller hudens hälsa för frekventa användare
  • Gnider lätt på händerna och lämnar inga klibbiga rester
Specifikationer
Produkttyp Mild tvål
Färg Klart
Form Vätska
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Förpackning Med pump
Storlek 10 x 0,5 l