Läs mer
Diversey Soft Care Sensitive
Produktkod. p-200000070
Storlek:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Förpackning:
Med pump
Produktkod. 17893105
Brand: Diversey 101108190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Doftfri, färgfri mild handtvätt för känslig hud. Bevisar en utmärkt lösning för områden där frekvent tvätt krävs och friska händer önskas.
  • Biologiskt nedbrytbart och etiskt framställt
  • Hudkompatibilitet testad (Plåstertest)
  • Miljöcertifierad med Svanenmärkt
  • Godkänd av Allergi- och Astmafonden
  • Säker, snabb och effektiv handtvätt hjälper till att minska spridningen av bakterier
  • Effektivt ytaktivt system säkerställer utmärkt borttagning av fett och annan smuts
  • Vätmedel ger jämn applicering och enkel sköljning
  • Minskad hudirritation och större hudkompatibilitet med en pH-balanserad formel
  • Återfuktar händerna med mjukgörande mjukgörande medel, upprätthåller hudens hälsa för frekventa användare
  • Gnider lätt på händerna och lämnar inga klibbiga rester
Specifikationer
Produkttyp Mild tvål
Färg Klart
Form Vätska
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Storlek 6 x 1 l