Läs mer
Diversey™ Soft Care Sensitive Handwash
Produktkod. 17966710
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17966710 1 l
1 options
Produktkod. 17966710 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101108202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00 SEK
    1776.49 SEK / Paket med 10
    Save 213.51 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Soft Care Sensitive är en doftfri, färgfri mild handtvätt för känslig hud som kan användas som schampo och kroppstvätt. Soft Care Sensitive är en idealisk lösning för områden där frekvent tvätt krävs och friska händer önskas.
  • Med hudmjukgörande mjukgörande medel
  • Idealisk för alternativ användning som schampo eller kroppstvätt
  • Doftfri, fri från färgämnen
  • Formulerad med vätmedel, ger en jämn applicering och en enkel sköljning
  • Biologiskt nedbrytbart och etiskt framställt
  • Hudkompatibilitet testad (Plåstertest)
  • Miljöcertifierad med Svanenmärkt
  • Godkänd av Allergi- och Astmafonden
  • Säker, snabb och effektiv handtvätt hjälper till att minska spridningen av bakterier
  • Effektivt ytaktivt system säkerställer hög borttagning av fett och annan smuts
  • Minskad hudirritation och större hudkompatibilitet med en pH-balanserad formel
  • Återfuktar händerna med mjukgörande mjukgörande medel, upprätthåller hudens hälsa för frekventa användare
  • Gnider lätt på händerna och lämnar inga klibbiga rester
  • Beprövad hudmildhet med hög fuktförstärkning för känslig hud
  • Bästa valet för allergikänsliga miljöer som skolor
  • Perfekt för användning i områden där frekvent handtvätt kräver en lyxig, fuktgivande handtvål
Specifikationer
Produkttyp Handtvätt
Färg Klart
Form Vätska
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 1 l