Läs mer
Hamilton™ SoftGrip™ Justerbar volym Enkanalspipett
Beskrivning
- Finns i ett brett utbud av volymer
- Isolerad volymjustering
- Dubbel indikator
- Smal utkastningshylsa tillverkad av höghållfast, kemiskt resistent polymer
- Smal design gör att pipetten kan nå botten av smala rör utan förlängda spetsar
- Universell kalibreringsnyckel som minskar behovet av kostsamma kalibreringstjänster
- Kalibreringen tar bara minuter att utföra
- Spetsmunstycke säkerställer en korrekt passning med universella pipettspetsar
- Unik färgkodning och märkning indikerar tydligt pipetternas arbetsområde
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 1,60±% vid 10 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| För användning med | Universella pipettspetsar |
| Typ av grepp | Mjuk |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | SoftGrip |
| Typ | Mjukt grepp Microliter Pipett |
| Volym (metrisk) | 100 till 1 000μ l |
| Ökar | 2,0 μL |
| Show More |