Läs mer
Hamilton™ SoftGrip™ Justerbar volym Enkanalspipett
Produktkod. p-8007089
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2,5 till 25μ L
30 till 300μ l
Färg:
Aqua
Blå
Grön
Lila
Tegelröd
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg unitSize
10395112 100 till 1 000μ l Blå Varje
10213772 1 till 10μ l Lila Varje
10571323 0,2 till 2μ L Aqua Varje
12302028 10 till 100μ l Violett Varje
10191332 30 till 300μ l Tegelröd Varje
10651703 2,5 till 25μ L Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10395112 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 5501940
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med förbättrad volymjusteringsnoggrannhet genom att ta bort parallaxfel.
  • Finns i ett brett utbud av volymer
  • Isolerad volymjustering
  • Dubbel indikator
  • Smal utkastningshylsa tillverkad av höghållfast, kemiskt resistent polymer
  • Smal design gör att pipetten kan nå botten av smala rör utan förlängda spetsar
  • Universell kalibreringsnyckel som minskar behovet av kostsamma kalibreringstjänster
  • Kalibreringen tar bara minuter att utföra
  • Spetsmunstycke säkerställer en korrekt passning med universella pipettspetsar
  • Unik färgkodning och märkning indikerar tydligt pipetternas arbetsområde
Specifikationer
Noggrannhet 1,60±% vid 10 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
För användning med Universella pipettspetsar
Typ av grepp Mjuk
Antal kanaler 1
Produktlinje SoftGrip
Typ Mjukt grepp Microliter Pipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Ökar 2,0 μL
Precision 0,12±% vid 100%
Kvantitet 1 förpackning
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.