Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomma ställ för användning med SoftFit-L Ladda om insatser och ladda om systemtorn
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11565484
Change view
För användning med (utrustning):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Kvantitet:
10 ställ/pk., 5 st/k.
8 Ställ/Pk., 4 Pks./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
11565484 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip 10 ställ/pk., 5 st/k. Paket med 10
11575484 Rainin LTS LiteTouch 8 Ställ/Pk., 4 Pks./Cs. Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11565484 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3704ER
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Vetenskaplig ™KONST SoftFit-L™ tomma ställ, när de används i kombination med SoftFit-L ladda torn och insatser, erbjuder ett miljövänligt förpackningsalternativ med mindre plastavfall än traditionella ställ. Kompatibel med ART SoftFit-L ladda om insatser och ladda om torn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell SoftFit L Rack
Kvantitet 10 ställ/pk., 5 st/k.
Produkttyp Pipetspetsställ
För användning med (utrustning) 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Produktlinje ART SoftFit