Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Icke-filtrerade pipettspetsar med låg retention med gångjärn
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Spetsar med låg retention maximerar provleveransen
- Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
- Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 20L |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 4.86cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Visa mer |