Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar i gångjärnsställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11393393
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet unitSize
11393393 20 μl Sterila Paket med 960
11535494 200 μl Sterila Paket med 960
11525494 1000 μl Sterila Paket med 768
12328532 1000 μl Icke-steril Paket med 768
11585464 200 μl Icke-steril Paket med 960
11545474 300 μl Icke-steril Paket med 960
11333403 300 μl Sterila Paket med 960
12318502 20 μl Icke-steril Paket med 960
12378512 1200μ L Icke-steril Paket med 768
11565494 1200μ L Sterila Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11393393 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3721HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med dessa pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning 20L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 20L
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 4.86cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Rött
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.